Dimetridazole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L11303.06EA 38.7 EUR InStock
L11303.06 L11303.14
Dimetridazole ≥97%
Dimetridazole
Formule: C₅H₇N₃O₂
MW: 141,13 g/mol
Point de fusion: 136…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047046
Numéro CAS: 551-92-8
Merck Index: 14,3265
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité