Dimetridazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD1564-25GEA 38.5 EUR InStock
TCIAD1564-25G
Dimetridazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Dimetridazole
Formule: C₅H₇N₃O₂
MW: 141,13 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00047046
Numéro CAS: 551-92-8
EINECS: 209-001-2
Merck Index: 14,03265
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/69/28978369.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité