2-Hydroxydimetridazole, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
34003-10MG-REA 688 EUR InStock
34003-10MG-R
2-Hydroxydimetridazole, Supelco®
2-Hydroxydimetridazole
Formule: C₅H₇N₃O₃
MW: 157,1274 g/mol
Numéro MDL: MFCD00159675
Numéro CAS: 936-05-0
EINECS: 213-312-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité