1-(p-Toluenesulphonyl)indole 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
B22320.03 B22320.06 B22320.14
B22320.03EA 53.8 EUR InStock
B22320.03 B22320.06 B22320.14
1-(p-Toluenesulphonyl)indole 95%
1-(p-Toluenesulphonyl)indole
Purity: 95% CAS No.: 31271-90-6 Molecular Formula: C15H13NO2S Formula Weight: 271.33 Melting Point: 84-86° MDL No.: MFCD01165032
Formule: C₁₅H₁₃NO₂S
Point de fusion: 84…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01165032
Numéro CAS: 31271-90-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité