3-Amino-5-(methylthio)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B20991.03 B20991.06
B20991.03EA 78.7 EUR InStock
B20991.03 B20991.06
3-Amino-5-(methylthio)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 97%
3-Amino-5-(methylthio)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Purity: 97% CAS No.: 72760-85-1 Molecular Formula: C5H6N4S Formula Weight: 154.19 Melting Point: 148-150° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00052745
Formule: C₅H₆N₄S
MW: 154,19 g/mol
Point de fusion: 148…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052745
Numéro CAS: 72760-85-1
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité