1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H54146.03EA 90.9 EUR InStock
H54146.03
1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde 96%
1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde
Formule: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Point de fusion: 29…34 °C
Point d'éclair: >230 °C (446 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00460465
Numéro CAS: 25016-11-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité