1-Pyreneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAP1625-25GEA 329 EUR InStock
TCIAP1625-25G TCIAP1625-1G TCIAP1625-5G
1-Pyreneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
1-Pyreneboronic acid
Formule: C₁₆H₁₁BO₂
MW: 246,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD04974062
Numéro CAS: 164461-18-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/71/28992171.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 95.0 to 108.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité