1-Pyrenecarboxylic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAP1687-5GEA 233 EUR InStock
TCIAP1687-5G TCIAP1687-1G
1-Pyrenecarboxylic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
1-Pyrenecarboxylic acid
Formule: C₁₇H₁₀O₂
MW: 246,2601 g/mol
Point de fusion: 274°C
Numéro MDL: MFCD00192424
Numéro CAS: 19694-02-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/26/28993026.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité