2-(Methylamino)-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methylaminopyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, N-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin-2-amine
H54682.MD H54682.03
H54682.MDEA 95.5 EUR InStock
H54682.MD H54682.03
2-(Methylamino)-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 96%
2-(Methylamino)-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 904326-88-1 Molecular Formula: C11H18BN3O2 Formula Weight: 235.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 122-125° MDL No.: MFCD11878345
Formule: C₁₁H₁₈BN₃O₂
MW: 235,09 g/mol
Point de fusion: 122…125 °C
Numéro MDL: MFCD11878345
Numéro CAS: 904326-88-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité