Ethyl-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 4-chloro-2-methylthio-5-pyrimidinecarboxylate, Ethyl 4-chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carboxylate, Ethyl 4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
E0841-25G E0841-5G
TCIAE0841-25GEA 109 EUR InStock
TCIAE0841-25G TCIAE0841-5G
Ethyl-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate ≥97.0% (par GC)
Ethyl-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Formule: C₈H₉ClN₂O₂S
MW: 232,69 g/mol
Point d'ébullition: 132°C
Numéro MDL: MFCD00006085
Numéro CAS: 5909-24-0
EINECS: 227-619-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=302ed8572e147f4b5c15c8da08a095edd034aae6&vid=302ed8572e147f4b5c15c8da08a095edd034aae6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité