4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO163030250EA 241 EUR InStock
ACRO163030250 ACRO163030050
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine 98%
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂S
MW: 195,07 g/mol
Point d'ébullition: 135…136 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 38…42 °C
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006086
Numéro CAS: 6299-25-8
ONU: 3263
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to orange Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 43 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité