4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD2533-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAD2533-25G TCIAD2533-5G
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine ≥98.0% (par GC)
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂S
MW: 195,07 g/mol
Point d'ébullition: 136°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006086
Numéro CAS: 6299-25-8
EINECS: 228-577-6
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/03/28979503.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité