4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B21481.18EA 497 EUR InStock
B21481.18 B21481.09 B21481.30
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine ≥98%
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formule: C₅H₅ClN₂S
MW: 160,63 g/mol
Point d'ébullition: 118…120 °C (9 mmHg)
Point de fusion: ∼–2 °C
Densité: 1,380
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00006083
Numéro CAS: 49844-90-8
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité