Bathophenanthrolinedisulphonic acid disodium salt hydrate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B23244.MDEA 47.1 EUR InStock
B23244.MD
Bathophenanthrolinedisulphonic acid disodium salt hydrate ≥98%
Bathophenanthrolinedisulphonic acid disodium salt hydrate
Formule: C₂₄H₁₄N₂Na₂O₆S₂·H₂O
MW: 536,48 g/mol (anhy)
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149310
Numéro CAS: 52746-49-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité