Bathophenanthrolinedisulphonic acid disodium salt hydrate pour détermination de l'ion ferreux
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB0989-1GEA 141 EUR InStock
TCIAB0989-1G
Bathophenanthrolinedisulphonic acid disodium salt hydrate pour détermination de l'ion ferreux
Bathophenanthrolinedisulphonic acid disodium salt hydrate
Formule: C₂₄H₁₄N₂Na₂O₆S₂·H₂O
MW: 536,48 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00038854
Numéro CAS: 53744-42-6
EINECS: 258-740-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/28/58/28932858.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Suitability for iron-analysis min. 0.50 (535 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité