Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate

Synonyms: Ethyl 2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate

040268-1G 040268-5G
FLUO040268-1GEA 0 EUR InStock
FLUO040268-1G FLUO040268-5G
Ethyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate
Ethyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate


Formule: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,2050 g/mol
Numéro MDL: MFCD01365811
Numéro CAS: 2199-51-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité