2,5-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,5-Dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
B20635.03 B20635.06 B20635.14
B20635.03EA 96.5 EUR InStock
B20635.03 B20635.06 B20635.14
2,5-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid ≥97%
2,5-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 57338-76-8 Molecular Formula: C7H9NO2 Formula Weight: 139.16 Melting Point: 199-201° dec. MDL No.: MFCD00203874
Formule: C₇H₉NO₂
MW: 139,16 g/mol
Point de fusion: 199…201 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00203874
Numéro CAS: 57338-76-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité