Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(2-Thienyl)aniline ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

H27753.03EA 130 EUR InStock
H27753.03
4-(2-Thienyl)aniline ≥97%
4-(2-Thienyl)aniline


Formule: C₁₀H₉NS
MW: 175,25 g/mol
Point de fusion: 74…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01224064
Numéro CAS: 70010-48-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité