(S,S,S)-Triglycidyl isocyanurate ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAI0581-1GEA 105 EUR InStock
TCIAI0581-1G
(S,S,S)-Triglycidyl isocyanurate ≥98.0% (sur base azote total)
(S,S,S)-Triglycidyl isocyanurate
Formule: C₁₂H₁₅N₃O₆
Numéro MDL: MFCD03844799
Numéro CAS: 240408-81-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/24/59/28972459.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Melting point 105.0 to 108.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -24.0 deg (C=0.4, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité