cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethene ≥94%
Fournisseur: Thermo Scientific
H51258.06EA 346 EUR InStock
H51258.06 H51258.03
cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethene ≥94%
cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethene
Formule: C₁₆H₃₄OSn
MW: 361,15 g/mol
Point de fusion: 84…87 °C
Densité: 1,082
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07787391
Numéro CAS: 64724-29-4
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité