(Chloromethyl)dimethylphenylsilane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (Chloromethyl)dimethyl(phenyl)silane
C1419-25G C1419-5G
TCIAC1419-25GEA 198 EUR InStock
TCIAC1419-25G TCIAC1419-5G
(Chloromethyl)dimethylphenylsilane ≥97.0% (par GC)
(Chloromethyl)dimethylphenylsilane
Formule: C₉H₁₃ClSi
MW: 184,7400 g/mol
Point d'ébullition: 225°C
Point d'éclair: 91°C
Numéro MDL: MFCD00040858
Numéro CAS: 1833-51-8
EINECS: 217-392-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55e6d3488da37ad3b4b7ea207916893830c76ffb&vid=55e6d3488da37ad3b4b7ea207916893830c76ffb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité