1-Phenyl-1-(trimethylsilyloxy)ethylene ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L05308.06EA 86.6 EUR InStock
L05308.06 L05308.03
1-Phenyl-1-(trimethylsilyloxy)ethylene ≥97%
1-Phenyl-1-(trimethylsilyloxy)ethylene
Formule: C₁₁H₁₆OSi
MW: 192,34 g/mol
Point d'ébullition: 53…54 °C (1 mmHg)
Densité: 0,938
Point d'éclair: 78 °C (172 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008582
Numéro CAS: 13735-81-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité