1-Phenyl-1-(trimethylsilyloxy)ethylene ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP1280-10MLEA 138 EUR InStock
TCIAP1280-10ML
1-Phenyl-1-(trimethylsilyloxy)ethylene ≥95.0% (par GC)
1-Phenyl-1-(trimethylsilyloxy)ethylene
Formule: C₁₁H₁₆OSi
MW: 192,34 g/mol
Point d'ébullition: 94°C
Point d'éclair: 78°C
Numéro MDL: MFCD00008582
Numéro CAS: 13735-81-4
EINECS: 237-308-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/10/28991910.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité