Picolinamidine hydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Picolinimidamide hydrochloride, 2-Amidinopyridine hydrochloride
RF01042DA RF01042EA
MAYBRF01042DAEA 0 EUR InStock
MAYBRF01042DA MAYBRF01042EA
Picolinamidine hydrochloride
Picolinamidine hydrochloride
Formule: C₆H₈ClN₃
MW: 157,60 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052271
Numéro CAS: 51285-26-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité