2-(Methylthio)thiazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M1712-25G M1712-5G
TCIAM1712-25GEA 119 EUR InStock
TCIAM1712-25G TCIAM1712-5G
2-(Methylthio)thiazole ≥98.0% (par GC)
2-(Methylthio)thiazole
Formule: C₄H₅NS₂
MW: 131,21 g/mol
Point d'ébullition: 62°C
Point d'éclair: 91°C
Numéro MDL: MFCD00858981
Numéro CAS: 5053-24-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2eb4d247e3e3f50e67a79c77f4ceb28b2f0bfbbc&vid=2eb4d247e3e3f50e67a79c77f4ceb28b2f0bfbbc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité