2-Chloroethanesulphonic acid sodium salt ∼13% dans l'eau
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC1110-500GEA 124 EUR InStock
TCIAC1110-500G TCIAC1110-25G
2-Chloroethanesulphonic acid sodium salt ∼13% dans l'eau
2-Chloroethanesulphonic acid sodium salt
Formule: C₂H₄ClNaO₃S
MW: 166,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007531
Numéro CAS: 15484-44-3
EINECS: 239-508-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/71/28938371.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Concentration (Argentmetric Titration) 13.0 to 15.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité