1,3-Propanedisulphonic acid 50 - 60% dans l'eau
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAP1204-10GEA 68.2 EUR InStock
TCIAP1204-10G
1,3-Propanedisulphonic acid 50 - 60% dans l'eau
1,3-Propanedisulphonic acid
Formule: C₃H₈O₆S₂
MW: 204,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191482
Numéro CAS: 21668-77-9
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/18/41/28991841.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 50.0 to 60.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité