Sodium aurothiomalate ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
39740.03EA 495 EUR InStock
39740.03
Sodium aurothiomalate ≥99.9% (base métaux)
Sodium aurothiomalate
Formule: C₄H₆AuNaO₄S
MW: 370,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064304
Numéro CAS: 12244-57-4
Merck Index: 14,4518
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité