Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(Methanesulphonylamino)benzonitrile 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

B20439.03EA 36.2 EUR InStock
B20439.03
4-(Methanesulphonylamino)benzonitrile 97%
4-(Methanesulphonylamino)benzonitrile


Formule: C₈H₈N₂O₂S
MW: 196,23 g/mol
Point de fusion: 192…196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00204724
Numéro CAS: 36268-67-4
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité