N-Boc-L-alaninol ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Boc-L-Alaninol, Boc-Alaninol, (S)-2-(BOC-amino)-1-propanol
B1953-1G B1953-5G
TCIAB1953-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAB1953-1G TCIAB1953-5G
N-Boc-L-alaninol ≥98.0% (par GC, azote total)
N-Boc-L-alaninol
Formule: C₈H₁₇NO₃
MW: 175,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043121
Numéro CAS: 79069-13-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ab74cc2b367e84bb377bd52b183edd35e80a1ea&vid=6ab74cc2b367e84bb377bd52b183edd35e80a1ea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -8.1 to -9.1 deg (C=1.2, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité