(3,4-Dimethoxyphenylthio)acetic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20569.06EA 173 EUR InStock
B20569.06 B20569.03 ABCRAB126567.0005
(3,4-Dimethoxyphenylthio)acetic acid ≥97%
(3,4-Dimethoxyphenylthio)acetic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₄S
MW: 228,26 g/mol
Point de fusion: 101…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052112
Numéro CAS: 95735-63-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité