(5-Mercapto-1,3,4-thiadiazol-2-ylthio)acetic acid
Synonyms: [(5-Sulphanyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulphanyl]acetic acid
009879-1G 009879-5G
FLUO009879-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009879-1G FLUO009879-5G
(5-Mercapto-1,3,4-thiadiazol-2-ylthio)acetic acid
(5-Mercapto-1,3,4-thiadiazol-2-ylthio)acetic acid
Formule: C₄H₄N₂O₂S₃
MW: 208,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00129970
Numéro CAS: 53723-88-9
EINECS: 258-728-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité