(5-Mercapto-1,3,4-thiadiazol-2-ylthio)acetic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M2100-25G M2100-5G
TCIAM2100-25GEA 251 EUR InStock
TCIAM2100-25G TCIAM2100-5G
(5-Mercapto-1,3,4-thiadiazol-2-ylthio)acetic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
(5-Mercapto-1,3,4-thiadiazol-2-ylthio)acetic acid
Formule: C₄H₄N₂O₂S₃
MW: 208,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00129970
Numéro CAS: 53723-88-9
EINECS: 258-728-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42aded0cc5744c0a2d628babf64c7feb3503d388&vid=42aded0cc5744c0a2d628babf64c7feb3503d388&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité