1,2-Bis(carboxymethylthio)ethane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (Ethylenedithio)diacetic acid, (Ethylenedithio)diaceticacid
E0278-25G E0278-500G E0278-100G
TCIAE0278-25GEA 63.8 EUR InStock
TCIAE0278-25G TCIAE0278-500G TCIAE0278-100G
1,2-Bis(carboxymethylthio)ethane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,2-Bis(carboxymethylthio)ethane
Formule: C₆H₁₀O₄S₂
MW: 210,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00021771
Numéro CAS: 7244-02-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc9d750cbaa0a464671e0e21a7607accdd2b1456&vid=fc9d750cbaa0a464671e0e21a7607accdd2b1456&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 111.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité