1,2-Ethanedisulphonic acid dihydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO384800050EA 57.8 EUR InStock
ACRO384800050 ACRO384800250
1,2-Ethanedisulphonic acid dihydrate 98%
1,2-Ethanedisulphonic acid dihydrate
Formule: C₂H₆O₆S₂·2H₂O
MW: 226,2260 g/mol
Point de fusion: 109…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26793415
Numéro CAS: 5982-56-9
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige to grey to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 14 to 19 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité