1,2-Ethanedisulphonic acid dihydrate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Ethane-1,2-disulphonic acid dihydrate
E0453-25G E0453-5G
TCIAE0453-25GEA 141 EUR InStock
TCIAE0453-25G TCIAE0453-5G
1,2-Ethanedisulphonic acid dihydrate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
1,2-Ethanedisulphonic acid dihydrate
Formule: C₂H₆O₆S₂·2H₂O
MW: 226,2260 g/mol
Numéro MDL: MFCD26793415
Numéro CAS: 5982-56-9
EINECS: 203-732-0
ONU: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 14,03724
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c2d29a69bd0d183c74b94ffb67e7f674b6ec7a1&vid=0c2d29a69bd0d183c74b94ffb67e7f674b6ec7a1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C
Water 14.0 to 17.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité