Ethyl picolinoylacetate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-oxo-3-(2-pyridyl)propionate, Ethyl 3-oxo-3-(pyridin-2-yl)propanoate
425470025 425470100
ACRO425470025EA 92.4 EUR InStock
ACRO425470025 ACRO425470100
Ethyl picolinoylacetate 95%
Ethyl picolinoylacetate
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,20 g/mol
Point d'ébullition: 100…104 °C (.3 mmHg)
Densité: 1.164 g/cm³
Point d'éclair: >200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00094022
Numéro CAS: 26510-52-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear straw yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5160 to 1.5190 (20°C, 589 nm)
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité