N-Boc-D-valine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Boc-D-Val-OH
L09193.03 L09193.06
L09193.03EA 28.2 EUR InStock
L09193.03 L09193.06
N-Boc-D-valine ≥98%
N-Boc-D-valine
Purity: 98+% CAS No.: 22838-58-0 Molecular Formula: C10H19NO4 Formula Weight: 217.27 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 76-80° Beilstein Reference: 2050408 Optical Rotation: +6.3° (c=1 in acetic acid) MDL No.: MFCD00038282
Formule: C₁₀H₁₉NO₄
MW: 217,3 g/mol
Point de fusion: 76…80 °C
Numéro MDL: MFCD00038282
Numéro CAS: 22838-58-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité