N-Boc-D-valine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB2991-25GEA 109 EUR InStock
TCIAB2991-25G TCIAB2991-5G
N-Boc-D-valine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Boc-D-valine
Formule: C₁₀H₁₉NO₄
MW: 217,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038282
Numéro CAS: 22838-58-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/42/28934442.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +5.0 to +8.0 deg (C=1, AcOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité