N-Boc-L-valine
Fournisseur: Molekula
MOLEM51907913EA 0 EUR InStock
MOLEM51907913
N-Boc-L-valine
N-Boc-L-valine
Formule: C₁₀H₁₉NO₄
MW: 217,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065605
Numéro CAS: 13734-41-3
EINECS: 237-307-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité