N-Boc-L-valine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
B1333-25G B1333-5G
TCIAB1333-25GEA 46.2 EUR InStock
TCIAB1333-25G TCIAB1333-5G
N-Boc-L-valine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
N-Boc-L-valine
Formule: C₁₀H₁₉NO₄
MW: 217,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065605
Numéro CAS: 13734-41-3
EINECS: 237-307-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae807aa94496dce674c7d40c7fd85d8c5bb93fd8&vid=ae807aa94496dce674c7d40c7fd85d8c5bb93fd8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 78.0 to 81.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -6.2 to -6.7 deg (C=1, AcOH)
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité