3-(Boc-amino)-3-(4-chlorophenyl)propionic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L19803.03EA 163 EUR InStock
L19803.03 L19803.MD
3-(Boc-amino)-3-(4-chlorophenyl)propionic acid 97%
3-(Boc-amino)-3-(4-chlorophenyl)propionic acid
Formule: C₁₄H₁₈ClNO₄
MW: 299,75 g/mol
Point de fusion: 179…180 °C (déc.)
Numéro MDL: MFCD02090708
Numéro CAS: 284493-65-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité