N(α)-Benzyloxycarbonyl-D-lysine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Cbz-D-Lys-OH, Z-D-Lys-OH
C2136-1G C2136-5G
TCIAC2136-1GEA 56.1 EUR InStock
TCIAC2136-1G TCIAC2136-5G
N(α)-Benzyloxycarbonyl-D-lysine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N(α)-Benzyloxycarbonyl-D-lysine
Formule: C₁₄H₂₀N₂O₄
MW: 280,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00067713
Numéro CAS: 70671-54-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=509b0b844fb104a8e46b0faaa2676bce1bbbfd36&vid=509b0b844fb104a8e46b0faaa2676bce1bbbfd36&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 215.0 to 219.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +11.0 to +15.0 (C=2, 0.2mol/L HCl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité