N(α)-Benzyloxycarbonyl-L-lysine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC1728-5GEA 80.3 EUR InStock
TCIAC1728-5G
N(α)-Benzyloxycarbonyl-L-lysine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
N(α)-Benzyloxycarbonyl-L-lysine
Formule: C₁₄H₂₀N₂O₄
MW: 280,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038204
Numéro CAS: 2212-75-1
EINECS: 218-662-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/28/28938928.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -12.0 to -15.0 deg (C=2,0.2mol/L HCl)
Solubility in HCl (1+1) almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité