N-Boc-L-tyrosine
Fournisseur: Molekula
MOLE31623559-25GEA 0 EUR InStock
MOLE31623559-25G
N-Boc-L-tyrosine
N-Boc-L-tyrosine
Formule: C₁₄H₁₉NO₅
MW: 281,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037179
Numéro CAS: 3978-80-1
EINECS: 223-613-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité