N-Boc-L-tyrosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B1640-25G B1640-5G
TCIAB1640-25GEA 125 EUR InStock
TCIAB1640-25G TCIAB1640-5G
N-Boc-L-tyrosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Boc-L-tyrosine
Formule: C₁₄H₁₉NO₅
Numéro MDL: MFCD00037179
Numéro CAS: 3978-80-1
EINECS: 223-613-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcf3418bb2613e95d4ca4f8361e2c1ba8fd54c66&vid=dcf3418bb2613e95d4ca4f8361e2c1ba8fd54c66&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +1.0 to +4.0 deg (C=2, AcOH)
Solubility in Acetic acid almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité