3-(Boc-amino)-3-(3-methoxyphenyl)propionic acid 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
L19807.MDEA 53.3 EUR InStock
L19807.MD L19807.03
3-(Boc-amino)-3-(3-methoxyphenyl)propionic acid 99%
3-(Boc-amino)-3-(3-methoxyphenyl)propionic acid
Formule: C₁₅H₂₁NO₄
MW: 295,34 g/mol
Point de fusion: 81…83 °C
Numéro MDL: MFCD02090693
Numéro CAS: 284493-53-4
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité