(2-Methoxy-5-nitrophenyl)acetic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H34386.06EA 335 EUR InStock
H34386.06 H34386.03
(2-Methoxy-5-nitrophenyl)acetic acid ≥97%
(2-Methoxy-5-nitrophenyl)acetic acid
Formule: C₉H₉NO₅
MW: 211,17 g/mol
Point de fusion: 153…155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02664832
Numéro CAS: 51073-04-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité