(R)-(-)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
Fournisseur: Cayman Chemical
70255-100 70255-500
CAYM70255-100EA 55.5 EUR InStock
CAYM70255-100 CAYM70255-500
(R)-(-)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
(R)-(-)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
Formule: C₁₅H₁₃FO₂
Numéro MDL: MFCD00869714
Numéro CAS: 51543-40-9
EINECS: 257-264-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité