(R)-(-)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
Fournisseur: Molekula
MOLE83025196-500MGEA 0 EUR InStock
MOLE83025196-500MG
(R)-(-)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
(R)-(-)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
Formule: C₁₅H₁₃FO₂
MW: 244,260 g/mol
Numéro MDL: MFCD00869714
Numéro CAS: 51543-40-9
EINECS: 257-264-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité